Learn More
Roflumilast, TRC
Código de producto. 30012845
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012845 1 g 1 g
17931525 5 mg 5 miligramos
17922645 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012845 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR6397001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 162401-32-3
Fórmula molecular C17 H14 Cl2 F2 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 403.21
Sinónimo Benzamide, 3-(cyclopropylmethoxy)-N-(3,5-dichloro-4-pyridinyl)-4-(difluoromethoxy)-, 3-(Cyclopropylmethoxy)-N-(3,5-dichloro-4-pyridinyl)-4-(difluoromethoxy)benzamide, ARQ 151, B 9302-107, BY 217, BYK 20869, Daliresp, Daxas, Libertek, Roflumilast
Nombre IUPAC 3-(ciclopropilmetoxi)-N-(3,5-dicloropirida-4-il)-4-(difluorometoxi)benzamida
SMILES FC(F)Oc1ccc(cc1OCC2CC2)C(=O)Nc3c(Cl)cncc3Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Roflumilast
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C17H14Cl2F2N2O3/c18-11-6-22-7-12(19)15(11)23-16(24)10-3-4-13(26-17(20)21)14(5-10)25-8-9-1-2-9/h3-7,9,17H,1-2,8H2,(H,22,23,24)
Formula Weight (peso de la fórmula) 402.035