accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2NNHOHSOHOO

CAS RN 156-51-4

IUPAC Nombre: (2-phenylethyl)hydrazine; sulfuric acid
Sinónimos: kalgan
Peso molecular (g/mol): 234.27
Fórmula molecular: C8H14N2O4S
InChi Key: RXBKMJIPNDOHFR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OS(O)(=O)=O.NNCCC1=CC=CC=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Certificaciones/conformidad 
  • (1)
  • (1)
Industry Type 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados