Learn More
Sulfato de fenelzina, LoGiCal
Código de producto. 30461997
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30461997 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461997 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1472.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenelzine Sulfate
CAS 156-51-4
Nombres de analitos o componentes Phenelzine Sulfate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H12 N2 . H2 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Hydrazine, (2-phenylethyl)-, sulfate (1:1), Hydrazine, phenethyl-, sulfate (1:1) (8CI), (2-Phenylethyl)hydrazine dihydrogen sulfate, 2-Phenethylhydrazine sulfate, Estinerval, Fenelzin, Kalgan, Mao-rem, NSC 170957, Nardelzine, Nardil, Phenalzine dihydrogen sulfate, Phenelzine acid sulfate, Phenelzine bisulfate, Phenelzine dihydrogen sulfate, Phenelzine hydrogen sulfate, Phenelzine sulfate, Phenethylhydrazine sulfate, Stinerval, W 1544A, (beta-Phenylethyl)hydrazine dihydrogen sulfate, (beta-Phenylethyl)hydrazine sulfate
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12N2.H2O4S/c9-10-7-6-8-4-2-1-3-5-8;1-5(2,3)4/h1-5,10H,6-7,9H2;(H2,1,2,3,4)
Tipo de solución Neat
SMILES NNCCc1ccccc1.OS(=O)(=O)O
Nombre IUPAC 2-feniletilhidrazina;ácido sulfúrico
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 234.27
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.0674 g/mol