Learn More
Sulfato de fenelzina, Mikromol™
Código de producto. 18060960
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
18060960 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 18060960 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1472.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Sulfato de fenelzina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenelzine Sulfate
CAS 156-51-4
Nombres de analitos o componentes Phenelzine Sulfate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H12 N2 . H2 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Hydrazine, (2-phenylethyl)-, sulfate (1:1), Hydrazine, phenethyl-, sulfate (1:1) (8CI), (2-Phenylethyl)hydrazine dihydrogen sulfate, 2-Phenethylhydrazine sulfate, Estinerval, Fenelzin, Kalgan, Mao-rem, NSC 170957, Nardelzine, Nardil, Phenalzine dihydrogen sulfate, Phenelzine acid sulfate, Phenelzine bisulfate, Phenelzine dihydrogen sulfate, Phenelzine hydrogen sulfate, Phenelzine sulfate, Phenethylhydrazine sulfate, Stinerval, W 1544A, (beta-Phenylethyl)hydrazine dihydrogen sulfate, (beta-Phenylethyl)hydrazine sulfate
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12N2.H2O4S/c9-10-7-6-8-4-2-1-3-5-8;1-5(2,3)4/h1-5,10H,6-7,9H2;(H2,1,2,3,4)
SMILES NNCCc1ccccc1.OS(=O)(=O)O
Nombre IUPAC 2-feniletilhidrazina;ácido sulfúrico
Peso molecular (g/mol) 234.27
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.0674 g/mol