Learn More
Sulfato de fenelzina, TRC
Código de producto. 30414891
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30414891 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30414891 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2959005G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenelzine Sulfate
CAS 156-51-4
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C8 H12 N2 . H2 O4 S
Cantidad 5 g
Sinónimo Hydrazine','(2-phenylethyl)-','sulfate (1:1), Hydrazine','phenethyl-','sulfate (1:1) (8CI), (2-Phenylethyl)hydrazine dihydrogen sulfate, (β-Phenylethyl)hydrazine dihydrogen sulfate, (β-Phenylethyl)hydrazine sulfate, 2-Phenethylhydrazine sulfate, Estinerval, Fenelzin, Kalgan, Mao-rem, NSC 170957, Nardelzine, Nardil, Phenalzine dihydrogen sulfate, Phenelzine acid sulfate, Phenelzine bisulfate, Phenelzine dihydrogen sulfate, Phenelzine hydrogen sulfate, Phenelzine sulfate, Phenethylhydrazine sulfate, Stinerval, W 1544A
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12N2.H2O4S/c9-10-7-6-8-4-2-1-3-5-8;1-5(2,3)4/h1-5,10H,6-7,9H2;(H2,1,2,3,4)
SMILES NNCCc1ccccc1.OS(=O)(=O)O
Nombre IUPAC 2-feniletilhidrazina;ácido sulfúrico
Peso molecular (g/mol) 234.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.0674
Porcentaje de pureza >95