accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClClClClClClClClHNHNNNHNHNNHNHHHHHHHHH

CAS RN 155148-31-5

IUPAC Nombre: octahydrogen 1-({4-[(1,4,8,11-tetraazacyclotetradecan-1-yl)methyl]phenyl}methyl)-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane octachloride
Sinónimos: plerixafor
Peso molecular (g/mol): 794.46
Fórmula molecular: C28H62Cl8N8
InChi Key: UEUPDYPUTTUXLJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [H+].[H+].[H+].[H+].[H+].[H+].[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].C(N1CCCNCCNCCCNCC1)C1=CC=C(CN2CCCNCCNCCCNCC2)C=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Color 
  • (3)
Grado 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados