Learn More
Clorhidrato de plerixafor (1:8), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Plerixafor octahydrochloride |
| CAS | 155148-31-5 |
| Fórmula molecular | C28 H54 N8 . 8 Cl H |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane','1,1'-[1,4-phenylenebis(methylene)]bis-','hydrochloride (1:8), 1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane','1,1'-[1,4-phenylenebis(methylene)]bis-','octahydrochloride (9CI), 1,1'-[1,4-Phenylenebis(methylene)]bis[1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane] hydrochloride (1:8), AMD 3100, JM 3100, SID 791, Plerixafor octahydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H54N8.8ClH/c1-9-29-15-17-31-13-3-21-35(23-19-33-11-1)25-27-5-7-28(8-6-27)26-36-22-4-14-32-18-16-30-10-2-12-34-20-24-36;;;;;;;;/h5-8,29-34H,1-4,9-26H2;8*1H |
| SMILES | Cl.Cl.Cl.Cl.Cl.Cl.Cl.Cl.C(N1CCCNCCNCCCNCC1)c2ccc(CN3CCCNCCNCCCNCC3)cc2 |
| Nombre IUPAC | 1-[[4-(1,4,8,11-tetrazaciclotetradec-1-ilmetil)fenil]metil]-1,4,8,11-tetrazaciclotetradecano;octahidrocloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 794.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 790.2606 |