Learn More
Plerixafor octahydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16497896
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497896 100 mg 100 miligramos
16454057 50 mg 50 miligramos
16438148 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16497896 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY50912
MedChemExpress Plerixafor octahydrochloride (AMD3100 octahydrochloride) is a selective CXCR4 antagonist with an IC50 of 44 nM.
Plerixafor octahydrochloride (AMD3100 octahydrochloride) is a selective CXCR4 antagonist with an IC50 of 44 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Plerixafor octahydrochloride
Forma física Solid
CAS 155148-31-5
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H62Cl8N8
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo AMD3100 octahydrochlorideJM3100 octahydrochlorideSID791 octahydrochloride
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (125.87 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES [H]Cl.[H]Cl.[H]Cl.[H]Cl.[H]Cl.[H]Cl.[H]Cl.[H]Cl.N1(CCCNCCNCCCNCC1)CC2=CC=C(C=C2)CN3CCCNCCNCCCNCC3
Peso molecular (g/mol) 794.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 794.47
Porcentaje de pureza 98.0%