Learn More
Tocris Bioscience™ AMD 3100 octahydrochloride
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001494
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30001494 50 mg 50 miligramos
30001448 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001494 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 3299/50
Highly selective CXCR4 antagonist
Highly selective CXCR4 chemokine receptor antagonist (IC50 values are 0.02 - 0.13 and > 25 μM for CXCR4 and all other chemokine receptors respectively). Switches inflammatory responses from Th2 to Th1 type and reduces airway hyperresponsiveness in a mouse model of asthma. Potently inhibits HIV-1 and HIV-2 replication in vitro (EC50 = 4 - 35 nM) and mobilizes hematopoietic stem cells in vivo. Attenuates cocaine place preference and locomotor stimulation in rats. Attenuates microglial activation neurological function after ischemic stroke in mice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 155148-31-5
Fórmula molecular C28H62Cl8N8
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AMD 3100 octahydrochloride
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 794.48
Pureza >98%
Peso molecular 794.46
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.