accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHOHNClCl

CAS RN 15307-86-5

IUPAC Nombre: 2-{2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]phenyl}acetic acid
Sinónimos: diclofenac ProSorb-D diclofenac acid dicloreum delphimix duravolten voltaren-XR dyloject primofenac voltaren SR
Peso molecular (g/mol): 296.15
Fórmula molecular: C14H11Cl2NO2
InChi Key: DCOPUUMXTXDBNB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)CC1=CC=CC=C1NC1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Porcentaje de pureza 
  • (3)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Concentración 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados