Learn More
Ácido diclofenaco, TRC
Código de producto. 30041175
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30041175 10 g 10 g
30040803 1 g 1 g
30040884 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30041175 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43646510G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15307-86-5
Fórmula molecular C14 H11 Cl2 N O2
Peso molecular (g/mol) 296.15
Sinónimo Acetic acid, [o-(2,6-dichloroanilino)phenyl]- (8CI), 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzeneacetic acid, 2-(2,6-Dichloroanilino)phenylacetic acid, 2-(2,6-Dichlorophenylamino)phenylacetic acid, 2-[2-(2,6-Dichlorophenylamino)phenyl]acetic acid, DCF 100C, Dichlofenac, Diclac, Diclofenac, Diclofenac acid, Diclofenamic acid, Dicloftil, Diclomelan, Dicloreuma, Flector, Flector EP Tissugel, N-(2,6-Dichlorophenyl)-o-aminophenylacetic acid, Ortofen, Pennsaid, Transfenac, Vetagesic, Voltaflan, Voltaren Dolo, Zolterol, Zorvolex, [o-(2,6-Dichloroanilino)phenyl]acetic acid
Nombre IUPAC 2-[2-(2,6-dicloroanilino)fenil]ácido acético
SMILES OC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diclofenac
Cantidad 10 g
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C14H11Cl2NO2/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19/h1-7,17H,8H2,(H,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.0167
Porcentaje de pureza >95%