Learn More
Ácido diclofenaco 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30328318
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30328318 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30328318 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA12537000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diclofenac
CAS 15307-86-5
Nombres de analitos o componentes Diclofenac
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H11 Cl2 N O2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo [2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetic Acid, 2-[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetic Acid, Aceclofenac Imp. A (EP), Diclofenac, Acetic acid, [o-(2,6-dichloroanilino)phenyl]- (8CI), 2-(2,6-Dichloroanilino)phenylacetic acid, 2-(2,6-Dichlorophenylamino)phenylacetic acid, 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzeneacetic acid, Dichlofenac, Diclac, Diclofenac acid, Diclofenamic acid, Diclomelan, Dicloreuma, N-(2,6-Dichlorophenyl)-o-aminophenylacetic acid, Pennsaid, Transfenac, [o-(2,6-Dichloroanilino)phenyl]acetic acid, Aceclofenac Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C14H11Cl2NO2/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19/h1-7,17H,8H2,(H,18,19)
SMILES OC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
Nombre IUPAC Ácido 2-[2-(2,6-dicloroanilino)fenil]acético
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 296.15
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.0167 g/mol