Learn More
Ácido 2-[2-[(2,6-diclorofenil)amino]fenil]acético (diclofenaco), Mikromol™
Descripción
Ácido 2-[2-[(2,6-diclorofenil)amino]fenil]acético (diclofenaco)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diclofenac |
| CAS | 15307-86-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Diclofenac |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H11 Cl2 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | [2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetic Acid, 2-[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetic Acid, Aceclofenac Imp. A (EP), Diclofenac, Acetic acid, [o-(2,6-dichloroanilino)phenyl]- (8CI), 2-(2,6-Dichloroanilino)phenylacetic acid, 2-(2,6-Dichlorophenylamino)phenylacetic acid, 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzeneacetic acid, Dichlofenac, Diclac, Diclofenac acid, Diclofenamic acid, Diclomelan, Dicloreuma, N-(2,6-Dichlorophenyl)-o-aminophenylacetic acid, Pennsaid, Transfenac, [o-(2,6-Dichloroanilino)phenyl]acetic acid, Aceclofenac Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H11Cl2NO2/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19/h1-7,17H,8H2,(H,18,19) |
| SMILES | OC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[2-(2,6-dicloroanilino)fenil]acético |
| Mostrar más |