accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClN

CAS RN 1529-41-5

IUPAC Nombre: 2-(3-chlorophenyl)acetonitrile
Sinónimos: 2-(3-chlorophenyl)acetonitrile
Peso molecular (g/mol): 151.59
Fórmula molecular: C8H6ClN
InChi Key: GTIKLPYCSAMPNG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=CC=CC(CC#N)=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Punto de ebullición 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)