Learn More
Cianuro de 3-clorobencilo, TRC
Código de producto. 30361548
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30361548 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30361548 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3644551G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chlorobenzyl Cyanide
CAS 1529-41-5
Fórmula molecular C8 H6 Cl N
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-Chloro-benzeneacetonitrile, (m-Chlorophenyl)-acetonitrile, 1-Chloro-3-(cyanomethyl)benzene, 2-(3-Chlorophenyl)acetonitrile, 3-Chlorobenzeneacetonitrile, 3-Chlorobenzyl cyanide, 3-Chlorophenylacetonitrile, m-Chlorobenzyl Cyanide, m-Chlorobenzyl Nitrile, m-Chlorophenylacetonitrile
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6ClN/c9-8-3-1-2-7(6-8)4-5-10/h1-3,6H,4H2
SMILES Clc1cccc(CC#N)c1
Nombre IUPAC 2-(3-clorofenil)acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 151.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.0189