Learn More
3-Clorofenilacetonitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11497607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11497607 25 g 25 g
11487607 5 g 5 g
11407617 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11497607 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15673.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 1529-41-5 | C8H6ClN | 151.593 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1529-41-5
Fórmula molecular C8H6ClN
Peso molecular (g/mol) 151.593
Número MDL MFCD00001908
Clave InChI GTIKLPYCSAMPNG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chlorobenzyl cyanide, 3-chlorophenyl acetonitrile, 2-3-chlorophenyl acetonitrile, 3-chlorophenylacetonitrile, 3-chlorobenzeneacetonitrile, m-chlorobenzyl cyanide, acetonitrile, m-chlorophenyl, benzeneacetonitrile, 3-chloro, m-chlorophenyl acetonitrile, 2-3-chlorophenyl ethanenitrile
PubChem CID 73722
Nombre IUPAC 2-(3-clorofenil)acetonitrilo
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chlorophenylacetonitrile
Punto de fusión 11°C to 13°C
Densidad 1.189
Punto de ebullición 134°C to 136°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.5437
Cantidad 25 g
Número UN UN3276
Beilstein 2042965
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.6
Porcentaje de pureza 99%