Learn More
Cianuro de 3-clorobencilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chlorobenzyl Cyanide |
| CAS | 1529-41-5 |
| Fórmula molecular | C8 H6 Cl N |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 3-Chloro-benzeneacetonitrile, (m-Chlorophenyl)-acetonitrile, 1-Chloro-3-(cyanomethyl)benzene, 2-(3-Chlorophenyl)acetonitrile, 3-Chlorobenzeneacetonitrile, 3-Chlorobenzyl cyanide, 3-Chlorophenylacetonitrile, m-Chlorobenzyl Cyanide, m-Chlorobenzyl Nitrile, m-Chlorophenylacetonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6ClN/c9-8-3-1-2-7(6-8)4-5-10/h1-3,6H,4H2 |
| SMILES | Clc1cccc(CC#N)c1 |
| Nombre IUPAC | 2-(3-clorofenil)acetonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 151.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.0189 |