Learn More
Cianuro de 3-clorobencilo, TRC
Código de producto. 30368084
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30368084 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30368084 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36445510G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Chlorobenzyl Cyanide
CAS 1529-41-5
Fórmula molecular C8 H6 Cl N
Cantidad 10 g
Sinónimo 3-Chloro-benzeneacetonitrile, (m-Chlorophenyl)-acetonitrile, 1-Chloro-3-(cyanomethyl)benzene, 2-(3-Chlorophenyl)acetonitrile, 3-Chlorobenzeneacetonitrile, 3-Chlorobenzyl cyanide, 3-Chlorophenylacetonitrile, m-Chlorobenzyl Cyanide, m-Chlorobenzyl Nitrile, m-Chlorophenylacetonitrile
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6ClN/c9-8-3-1-2-7(6-8)4-5-10/h1-3,6H,4H2
SMILES Clc1cccc(CC#N)c1
Nombre IUPAC 2-(3-clorofenil)acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 151.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.0189