accessibility menu, dialog, popup

UserName

2H2H2H2H2H2H2H2H2H2H2H2H

CAS RN 1520-96-3

IUPAC Nombre: (²H₁₂)perylene
Sinónimos: (²H₁₂)perylene
Peso molecular (g/mol): 264.39
Fórmula molecular: C20H12
InChi Key: CSHWQDPOILHKBI-AQZSQYOVSA-N
SMILES: [2H]C1=C([2H])C2=C3C(C([2H])=C([2H])C([2H])=C3C3=C4C(C([2H])=C([2H])C([2H])=C24)=C([2H])C([2H])=C3[2H])=C1[2H]
Peso molecular (g/mol) 
  • (5)
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Solvent or Matrix 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Concentración 
  • (2)
Porcentaje de pureza 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (5)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)