Learn More
Metabolite Perylene D12 in Toluene 100μg/mL, Fisher Chemical™
Código de producto. 12916373 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12916373 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12916373 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P847700
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perylene D12
Envase Ampolla
CAS 1520-96-3
Fórmula molecular C20H12
Concentración 100 μg/mL
Número UN 1145
Clave InChI CSHWQDPOILHKBI-AQZSQYOVSA-N
SMILES C1=CC2=C3C(=C1)C4=CC=CC5=C4C(=CC=C5)C3=CC=C2
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-dodecadeuterioperileno
Solvent or Matrix Toluene
Peso molecular (g/mol) 264.389
PubChem CID 622045
Cantidad 1 mL