Learn More
Perileno-d12, CDN
Código de producto. 30321329
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 g
Tamaño de la unidad:
0.10 g
30321329 0.1 g 0.10 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30321329 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND06700.1G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perylene D12
CAS 1520-96-3
Fórmula molecular C20 2H12
Cantidad 0.1 g
Sinónimo Perylene-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-d12, Perylene-d12 (7 CI,8 CI,9 CI), Perdeuterioperylene, [2H12]Perylene
Fórmula InChI InChI=1 S/C20H12/c1-5-13-6-2-11-17-18-12-4-8-14-7-3-10-16(20(14)18)15(9-1)19(13)17/h1-12 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D,9 D,10 D,11 D,12 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c2c([2 H])c([2 H])c([2 H])c3c4c([2 H])c([2 H])c([2 H])c5c([2 H])c([2 H])c([2 H])c(c(c1[2 H])c23)c45
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-dodecadeuterioperileno
Peso molecular (g/mol) 264.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.1692 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 98% Chemical Purity