Learn More
Perylene-d12, TRC
Código de producto. 17998449
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17998449 25 mg 25 miligramos
17919019 10 mg 10 miligramos
17928319 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 17998449 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP29130225MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1520-96-3
Fórmula molecular C20 2H12
Peso molecular (g/mol) 264.38
Sinónimo Perylene D12, Perylene-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-d12, Perylene-d12 (7CI,8CI,9CI), Perdeuterioperylene, [2H12]Perylene
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-dodecadeuterioperileno
SMILES [2H]c1c([2H])c2c([2H])c([2H])c([2H])c3c4c([2H])c([2H])c([2H])c5c([2H])c([2H])c([2H])c(c(c1[2H])c23)c45
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perylene D12
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H12/c1-5-13-6-2-11-17-18-12-4-8-14-7-3-10-16(20(14)18)15(9-1)19(13)17/h1-12H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.1692