accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3HOFFFFFF

CAS RN 1515-14-6

IUPAC Nombre: 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methylpropan-2-ol
Sinónimos: 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methylpropan-2-ol
Peso molecular (g/mol): 182.07
Fórmula molecular: C4H4F6O
InChi Key: FQDXJYBXPOMIBX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Peso molecular (g/mol) 
  • (1)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Punto de ebullición 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados