Learn More
Mezcla estándar interna 413 2000 del método 8015 de la EPA μg/mL en agua, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methyl-2-propanol∣1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol∣2-Chloroacrylonitrile |
| CAS | 1515-14-6, 920-66-1, 920-37-6 |
| Nombres de analitos o componentes | 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methyl-2-propanol∣1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol∣2-Chloroacrylonitrile |
| Condiciones de envío | +20 °C |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Agua |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methyl-2-propanol 2000 μg/mL∣1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol 2000 μg/mL∣2-Chloroacrylonitrile 2000 μg/mL |