Learn More
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-metil-2-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11377306
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11377306 25 g 25 g
11367306 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11377306 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09245.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 1515-14-6 | C4H4F6O | 182.07 g/mol
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methyl-2-propanol is used as a solvent. It is used in the preparation of volatile sodium yttrium and zirconium fluoroalkoxides. It is also used in the synthesis of precursors to per- and polyfluoroethers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-metil-2-propanol se utiliza como disolvente. Se emplea en la preparación de itrio sódico volátil y fluoroalóxidos de circonio. También se usa en la síntesis de precursores de perfluoroéteres y polifluoroéteres.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Los ácidos fuertes, bases fuertes, agentes oxidantes fuertes, agentes reductores fuertes son materiales incompatibles. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1515-14-6
Fórmula molecular C4H4F6O
Peso molecular (g/mol) 182.07
Número MDL MFCD00039259
Clave InChI FQDXJYBXPOMIBX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexafluoro-2-methylisopropanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methyl-2-propanol, 2-propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methyl, hexafluoro-tert-butanol, cf3 2mecoh, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methylisopropanol, methylbistrifluoromethylmethanol, cf3 2c oh ch3, fqdxjybxpomibx-uhfffaoysa, hexafluoro-3-methylisopropanol
PubChem CID 73936
Nombre IUPAC 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-metilpropan-2-ol
SMILES CC(O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methyl-2-propanol
Densidad 1.484
Punto de ebullición 60°C to 62°C
Índice de refracción 1.295
Cantidad 25 g
Beilstein 1841110
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.07
Porcentaje de pureza 98%