Learn More
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-metil-2-propanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methyl-2-propanol |
| CAS | 1515-14-6 |
| Fórmula molecular | C4 H4 F6 O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methyl-, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methyl-2-propanol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-hydroxy-2-methylpropane, 1,1,1-Trifluoro-2-trifluoromethyl-2-propanol, 1,1-Bis(trifluoromethyl)ethanol, 2-Methylhexafluoro-2-propanol, Hexafluoro-tert-butanol, Hexafluoro-tert-butyl alcohol, Perfluoro-(2-methyl)2-propanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H4F6O/c1-2(11,3(5,6)7)4(8,9)10/h11H,1H3 |
| SMILES | CC(O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-metilpropan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 182.064 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.0166 |