accessibility menu, dialog, popup

UserName

FNCSF

CAS RN 141106-52-7

IUPAC Nombre: 2,4-difluoro-1-isothiocyanatobenzene
Sinónimos: 2,4-difluoro-1-isothiocyanatobenzene
Peso molecular (g/mol): 171.16
Fórmula molecular: C7H3F2NS
InChi Key: ABGGPKIFVAIRGU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=CC=C(N=C=S)C(F)=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Punto de ebullición 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados