Learn More
Isotiocianato de 2,4-difluorofenilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Difluorophenyl Isothiocyanate |
| CAS | 141106-52-7 |
| Fórmula molecular | C7 H3 F2 N S |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H3F2NS/c8-5-1-2-7(10-4-11)6(9)3-5/h1-3H |
| SMILES | Fc1ccc(N=C=S)c(F)c1 |
| Nombre IUPAC | 2,4-Difluoro-1-isotiocianatobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 171.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.9954 |