Learn More
Isotiocianato de 2,4-difluorofenilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489646
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11489646 5 g 5 g
11479646 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11489646 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20204.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 141106-52-7 | C7H3F2NS | 171.165 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141106-52-7
Fórmula molecular C7H3F2NS
Peso molecular (g/mol) 171.165
Número MDL MFCD00041044
Clave InChI ABGGPKIFVAIRGU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-difluorophenyl isothiocyanate, 2,4-difluoro isothiocyanato benzene, 2,4-difluoro-1-isothiocyanato-benzene, 2,4-difluorophenylisothiocyanate, isothiocyanic acid 2,4-difluorophenyl ester, benzene, 2,4-difluoro-1-isothiocyanato, benzene, 2,4-difluoro-1-isothiocyanato-9ci, 2,4-difluorobenzenisothiocyanate, pubchem4451, acmc-209clq
PubChem CID 518879
Nombre IUPAC 2,4-Difluoro-1-isotiocianatobenceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)F)N=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Difluorophenyl isothiocyanate
Densidad 1.349
Punto de ebullición 98°C to 99°C (30 mmHg)
Temperatura de inflamación 92°C (197°F)
Índice de refracción 1.597
Cantidad 5 g
Número UN UN2922
Beilstein 6919744
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.17
Porcentaje de pureza 96%