CAS RN 1352608-82-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
SE 7197, CTR
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Vactosertib, MedChemExpress
MedChemExpress Vactosertib (EW-7197) is a potent, orally active and ATP-competitive activin receptor-like kinase 5 (ALK5) inhibitor with an IC50 of 12.9 nM. Vactosertib also inhibits ALK2 and ALK4 (IC50 of 17.3 nM) at nanomolar concentrations. Vactosertib has potently antimetastatic activity and anticancer effect.