Learn More
Vactosertib, MedChemExpress
Descripción
Vactosertib (EW-7197) is a potent, orally active and ATP-competitive activin receptor-like kinase 5 (ALK5) inhibitor with an IC50 of 12.9 nM. Vactosertib also inhibits ALK2 and ALK4 (IC50 of 17.3 nM) at nanomolar concentrations. Vactosertib has potently antimetastatic activity and anticancer effect.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Vactosertib |
| CAS | 1352608-82-2 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C22H18FN7 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | EW-7197 TEW-7197 |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (250.36 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC1=CC=CC(C2=C(C3=CN4C(C=C3)=NC=N4)NC(CNC5=CC=CC=C5F)=N2)=N1 |
| Peso molecular (g/mol) | 399.42 |
| Mostrar más |