Learn More
SE 7197, CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | EW 7197 |
| CAS | 1352608-82-2 |
| Fórmula molecular | C22H18FN7 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | N-[[4-([1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyridin-6-yl)-5-(6-methylpyridin-2-yl)-1H-imidazol-2-yl]methyl]-2-fluoroaniline, N-(2-Fluorophenyl)-5-(6-methyl-2-pyridinyl)-4-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-yl-1H-imidazole-2-methanamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H18FN7/c1-14-5-4-8-18(27-14)22-21(15-9-10-20-25-13-26-30(20)12-15)28-19(29-22)11-24-17-7-3-2-6-16(17)23/h2-10,12-13,24H,11H2,1H3,(H,28,29) |
| SMILES | C=CCc1cc(c(O)cc1)c2cc(CC=C)c(O)cc2 |
| Nombre IUPAC | 2-fluoro-N-[[5-(6-metilpiridin-2-il)-4-([1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il)-1H-imidazol-2-il]metil]anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 399.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 399.1608 |