accessibility menu, dialog, popup

UserName

F(S)NNNO(S)Cl

CAS RN 133855-98-8

IUPAC Nombre: 1-{[(2S,3S)-3-(2-chlorophenyl)-2-(4-fluorophenyl)oxiran-2-yl]methyl}-1H-1,2,4-triazole
Sinónimos: epoxiconazole
Peso molecular (g/mol): 329.76
Fórmula molecular: C17H13ClFN3O
InChi Key: ZMYFCFLJBGAQRS-DLBZAZTESA-N
SMILES: FC1=CC=C(C=C1)[C@@]1(CN2C=NC=N2)O[C@H]1C1=CC=CC=C1Cl
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Concentración 
  • (1)
  • (1)
Solvent or Matrix 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)