Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
- Asistencia técnica de expertos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Epoxiconazole |
| Envase | Frasco de vidrio |
| CAS | 133855-98-8 |
| Sinónimo | rac-1-{[(2R,3S)-3-(2-chlorophenyl)-2-(4-fluorophenyl)oxiran-2-yl]methyl}-1H-1,2,4-triazole |
| Industry Type | Environmental Analysis |
| Cantidad | 100 mg |
| Grado | Estándar analítico |