Learn More
Epoxiconazol, TRC
Código de producto. 18063040
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18063040 100 mg 100 miligramos
18051130 1 g 1 g
18022740 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18063040 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE589110100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 133855-98-8
Fórmula molecular C17 H13 Cl F N3 O
Peso molecular (g/mol) 329.76
Sinónimo 1H-1,2,4-Triazole, 1-[[(2R,3S)-3-(2-chlorophenyl)-2-(4-fluorophenyl)oxiranyl]methyl]-, rel- (9CI), 1H-1,2,4-Triazole, 1-[[3-(2-chlorophenyl)-2-(4-fluorophenyl)oxiranyl]methyl]-, cis-(±)-, BAS 480F, Epoxiconazole, Opal, Opal (fungicide), Opus, rel-1-[[(2R,3S)-3-(2-Chlorophenyl)-2-(4-fluorophenyl)-2-oxiranyl]methyl]-1H-1,2,4-triazole, 1H-1,2,4-Triazole, 1-[[(2R,3S)-3-(2-chlorophenyl)-2-(4-fluorophenyl)-2-oxiranyl]methyl]-, rel-
Nombre IUPAC 1-[[rac-(2R,3S)-3-(2-clorofenilo)-2-(4-fluorofenil)oxirano-2-il]metil]-1,2,4-triazol
SMILES Fc1ccc(cc1)[C@]2(Cn3cncn3)O[C@H]2c4ccccc4Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Epoxiconazole
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H13ClFN3O/c18-15-4-2-1-3-14(15)16-17(23-16,9-22-11-20-10-21-22)12-5-7-13(19)8-6-12/h1-8,10-11,16H,9H2/t16-,17-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.0731
Porcentaje de pureza >95%