accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OHN(R)(R)OH(S)OH(R)HOONOOHN(Z)

CAS RN 132489-69-1

IUPAC Nombre: [(2Z,3R,4R,5S,6R)-3-acetamido-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-ylidene]amino N-phenylcarbamate
Sinónimos: pugnac
Peso molecular (g/mol): 353.33
Fórmula molecular: C15H19N3O7
InChi Key: PBLNJFVQMUMOJY-JXZOILRNSA-N
SMILES: CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O\C1=N/OC(=O)NC1=CC=CC=C1
Porcentaje de pureza 
  • (1)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados