Learn More
O-(2-Acetamido-2-desoxi-D-glucopiranosilideno)amino N-fenilcarbamato, TRC
Código de producto. 30309570
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30309570 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30309570 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA15725010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-(2-Acetamido-2-deoxy-D-glucopyranosylidene)amino N-Phenylcarbamate
CAS 132489-69-1
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C15 H19 N3 O7
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H19N3O7/c1-8(20)16-11-13(22)12(21)10(7-19)24-14(11)18-25-15(23)17-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10-13,19,21-22H,7H2,1H3,(H,16,20)(H,17,23)/b18-14-/t10-,11-,12-,13-/m1/s1
SMILES CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O/C/1=N\OC(=O)Nc2ccccc2
Nombre IUPAC [(Z)-[(3R,4R,5S,6R)-3-acetamido-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-ilideno]amino] N-fenilcarbamato
Peso molecular (g/mol) 353.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.1223
Porcentaje de pureza >95