Learn More
Tocris Bioscience™ (Z)-Pugnac
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18003962
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18003962 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18003962 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 3384/10
O-GlcNAcase and β-hexosaminidase inhibitor
O-GlcNAc-β-N-acetylglucosaminidase (O-GlcNAcase) and β-hexosaminidase inhibitor (Ki values are 46 and 36 nM respectively) that increases O-GlcNAc levels ∽ 2-fold in HT29 cells. Z-linked isomer is more potent than the E isomer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Z)-Pugnac
CAS 132489-69-1
Cantidad 10 mg
Fórmula molecular C15H19N3O7
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.33
Pureza >99%
Peso molecular 353.33