Learn More
O-(2-Acetamido-2-desoxi-D-glucopirosulfideno)amino N-Fenilcarbatomato, TRC
Código de producto. 30132725
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132725 100 mg 100 miligramos
30005616 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132725 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA157250100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 132489-69-1
Fórmula molecular C15 H19 N3 O7
Peso molecular (g/mol) 353.33
Nombre IUPAC [(Z)-[(3R,4R,5S,6R)-3-acetamido-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-ilideno]amino] N-fenilcarbamato
SMILES CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O/C/1=N\OC(=O)Nc2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-(2-Acetamido-2-deoxy-D-glucopyranosylidene)amino N-Phenylcarbamate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H19N3O7/c1-8(20)16-11-13(22)12(21)10(7-19)24-14(11)18-25-15(23)17-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10-13,19,21-22H,7H2,1H3,(H,16,20)(H,17,23)/b18-14-/t10-,11-,12-,13-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.1223
Porcentaje de pureza >95%