accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNCH3NOHOOHO(Z)

CAS RN 132-20-7

IUPAC Nombre: (2Z)-but-2-enedioic acid; dimethyl[3-phenyl-3-(pyridin-2-yl)propyl]amine
Sinónimos: maleic acid; pheniramine
Peso molecular (g/mol): 356.42
Fórmula molecular: C20H24N2O4
InChi Key: SSOXZAQUVINQSA-BTJKTKAUNA-N
SMILES: OC(=O)\C=C/C(O)=O.CN(C)CCC(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=N1
Industry Type 
  • (2)
  • (1)
  • (4)
Certificaciones/conformidad 
  • (2)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)