Learn More
Maleato de d,l-feniramina, 1 mg/ml en metanol (como base libre), Lipomed
Código de producto. 30457958
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30457958 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30457958 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMPHN1071MA1LM
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Maleato de d,l-feniramina, 1 mg/ml en metanol (como base libre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pheniramine Maleate
CAS 132-20-7
Nombres de analitos o componentes Pheniramine Maleate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H20 N2 . C4 H4 O4
Concentración 1 mg/mL
Sinónimo Brompheniramine Maleate Imp. C (EP), Brompheniramine Imp. C (EP), Dexchlorpheniramine Maleate Imp. A (EP), Dexchlorpheniramine Imp. A (EP), (3 RS)-N,N-Dimethyl-3-phenyl-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amine Maleate, N,N-Dimethyl-gamma-phenyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), N,N-Dimethyl-gamma-phenyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), N,N-Dimethyl-gamma-phenyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), N,N-Dimethyl-gamma-phenyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), N,N-Dimethyl-gamma-phenyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), N,N-Dimethyl-gamma-phenyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), N,N-Dimethyl-gamma-phenyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), N,N-Dimethyl-gamma-phenyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), N,N-Dimethyl-gamma-phenyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), N,N-Dimethyl-gamma-phenyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), N,N-Dimethyl-gamma-phenyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), N,N-Dimethyl-gamma-phenyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), N,N-Dimethyl-gamma-phenyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), N,N-Dimethyl-gamma-phenyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), N,N-Dimethyl-gamma-phenyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), N,N-Dimethyl-gamma-phenyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), N,N-Dimethyl-gamma-phenyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), N,N-Dimethyl-gamma-phenyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), N,N-Dimethyl-gamma-phenyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), N,N-Dimethyl-gamma-phenyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), N,N-Dimethyl-gamma-phenyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), N,N-Dimethyl-gamma-phenyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1)
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CN(C)CCC(c1ccccc1)c2ccccn2.OC(=O)\C=C/C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (Z)-but-2-enedioico; N,N-dimetil-3-fenil-3-piridin-2-ilpropan-1-amina
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 356.42
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.1736 g/mol