Learn More
Maleato de feniramina, LoGiCal
Código de producto. 30463236
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463236 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463236 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0059.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pheniramine Maleate
CAS 132-20-7
Nombres de analitos o componentes Pheniramine Maleate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H20 N2 . C4 H4 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Brompheniramine Maleate Imp. C (EP), Brompheniramine Imp. C (EP), Dexchlorpheniramine Maleate Imp. A (EP), Dexchlorpheniramine Imp. A (EP), (3RS)-N,N-Dimethyl-3-phenyl-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amine Maleate, Pheniramine Maleate, Dexchlorpheniramine Maleate Imp. A (EP) as Maleate, Brompheniramine Maleate Imp. C (EP) as Maleate, N,N-Dimethyl-gamma-phenyl-2-pyridinepropanamine (2Z)-2-butenedioate (1:1), N,N-Dimethyl-gamma-phenyl-2-pyridinepropanamine (Z)-2-butenedioate (1:1), Prophenpyridamine maleate, 2-[alpha-[2-(Dimethylamino)ethyl]benzyl]pyridine maleate (1:1), 1-Phenyl-1-(2-pyridyl)-3-dimethaminopropane maleinate, 1-Phenyl-1-(2-pyridyl)-3-dimethylaminopropane maleate, 2-[alpha-[2-(Dimethylamino)ethyl]benzyl]pyridine bimaleate, Daneral, Inhiston, Metron, Naphcon A, PM 241, Pheniramine hydrogen maleate, Pheniramine maleate, Trimeton, Trimetose, Brompheniramine Maleate Impurity C as Maleate, Dexchlorpheniramine Maleate Impurity A as Maleate, Dexchlorpheniramine Impurity A as Maleate
Fórmula InChI InChI=1S/C16H20N2.C4H4O4/c1-18(2)13-11-15(14-8-4-3-5-9-14)16-10-6-7-12-17-16;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-10,12,15H,11,13H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Tipo de solución Neat
SMILES CN(C)CCC(c1ccccc1)c2ccccn2.OC(=O)\C=C/C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (Z)-but-2-enedioico; N,N-dimetil-3-fenil-3-piridin-2-ilpropan-1-amina
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 356.42
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.1736 g/mol