Learn More
Maleato de feniramina, TRC
Código de producto. 30133519
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133519 50 g 50 g
17931455 50 mg 50 miligramos
17943565 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133519 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP29720050G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 132-20-7
Fórmula molecular C16 H20 N2 . C4 H4 O4
Peso molecular (g/mol) 356.42
Sinónimo (3RS)-N,N-Dimethyl-3-phenyl-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amine Maleate, Pheniramine Maleate, Dexchlorpheniramine Maleate Imp. A (EP) as Maleate, Brompheniramine Maleate Imp. C (EP) as Maleate, N,N-Dimethyl-γ-phenyl-2-pyridinepropanamine (2Z)-2-butenedioate (1:1), N,N-Dimethyl-γ-phenyl-2-pyridinepropanamine (Z)-2-butenedioate (1:1), Prophenpyridamine maleate, 2-[α-[2-(Dimethylamino)ethyl]benzyl]pyridine maleate (1:1), 2-Pyridinepropanamine, N,N-dimethyl-γ-phenyl-, (2Z)-2-butenedioate (1:1) (9CI, ACI), 2-Pyridinepropanamine, N,N-dimethyl-γ-phenyl-, (Z)-2-butenedioate (1:1) (ZCI), Prophenpyridamine maleate (6CI), Pyridine, 2-[α-[2-(dimethylamino)ethyl]benzyl]-, maleate (1:1) (8CI), 1-Phenyl-1-(2-pyridyl)-3-dimethaminopropane maleinate, 1-Phenyl-1-(2-pyridyl)-3-dimethylaminopropane maleate, 2-[α-[2-(Dimethylamino)ethyl]benzyl]pyridine bimaleate, Antolozine, Daneral, Inhiston, Metron, Naphcon A, Pheniramine hydrogen maleate, Pheniramine maleate, PM 241, Trimeton, Trimetose
Nombre IUPAC (Z)-pero-2-ácido enedioico; N,N-dimetil-3-fenil-3-piridina-2-ilpropano-1-amina
SMILES CN(C)CCC(c1ccccc1)c2ccccn2.OC(=O)\C=C/C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pheniramine Maleate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H20N2.C4H4O4/c1-18(2)13-11-15(14-8-4-3-5-9-14)16-10-6-7-12-17-16;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-10,12,15H,11,13H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.1736
Porcentaje de pureza >95%