accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3SPOOH3CSH3C

CAS RN 13194-48-4

IUPAC Nombre: ethyl bis(propylsulfanyl)phosphinate
Sinónimos: mocap epa pesticide chemical code 041101 V-C chemical V-C 9-104 ethoprophos caswell no. 434C phosethoprop phophos ethoprop Jolt rovokil
Peso molecular (g/mol): 242.33
Fórmula molecular: C8H19O2PS2
InChi Key: VJYFKVYYMZPMAB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCSP(=O)(OCC)SCCC
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (3)
  • (1)
Concentración 
  • (2)
  • (1)
Solvent or Matrix 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)