Learn More
Esoprofos, Honeywell Fluka™
Código de producto. 16664534 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16664534 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16664534 Proveedor Honeywell Fluka N.º de proveedor R1738100MG
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad  y materiales de referencia orgánicos.
  • Producido conforme a ISO 9001
  • Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
  • Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethoprophos
CAS 13194-48-4
% máx. CAS ≤ 100%
Densidad 1.094 g/cm3 (20°C)
Temperatura de inflamación 141°C
Beilstein 8139788
Color Amarillo
Punto de fusión 70°C
Punto de ebullición 244.3°C
Sinónimo O-Ethyl S,S-dipropyl phosphorodithioate
Peso molecular (g/mol) 242.34 g/mol