Learn More
Etoprofos (~90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethoprophos |
| CAS | 13194-48-4 |
| Fórmula molecular | C8 H19 O2 P S2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Phosphorodithioic acid, O-ethyl S,S-dipropyl ester, Ethyl propyl phosphorodithioate ((EtO)(PrS)2PO) (7CI), ENT 27318, Ethoprop, Ethoprophos, Mobile, Mocap, Mocap 10G, Mocap 15G, Mocap 6EC, O-Ethyl S,S-dipropyl dithiophosphate, O-Ethyl S,S-dipropyl phosphorodithioate, Profos, Prophos, Prophos (ester), Rovokil, S,S-Dipropyl O-ethyl phosphorodithioate, VC 9-104 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H19O2PS2/c1-4-7-12-11(9,10-6-3)13-8-5-2/h4-8H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCSP(=O)(OCC)SCCC |
| Nombre IUPAC | 1-[etoxi(propilsulfanilo)fosforil]sulfanilpropano |
| Peso molecular (g/mol) | 242.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 242.0564 |