Learn More
Etoprofos (Profos) 1000 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30317816
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30317816 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30317816 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09010336ME
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethoprophos
CAS 13194-48-4
Nombres de analitos o componentes Ethoprophos
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H19 O2 P S2
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Ethoprophos
Fórmula InChI InChI=1S/C8H19O2PS2/c1-4-7-12-11(9,10-6-3)13-8-5-2/h4-8H2,1-3H3
SMILES CCCSP(=O)(OCC)SCCC
Nombre IUPAC 1-[etoxi(propilsulfanilo)fosforil]sulfanilpropano
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 242.34
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.0564 g/mol