accessibility menu, dialog, popup

UserName

FONClCl

CAS RN 124495-18-7

IUPAC Nombre: 5,7-dichloro-4-(4-fluorophenoxy)quinoline
Sinónimos: 5,7-dichloro-4-(4-fluorophenoxy)quinoline
Peso molecular (g/mol): 308.13
Fórmula molecular: C15H8Cl2FNO
InChi Key: WRPIRSINYZBGPK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=CC=C(OC2=C3C(Cl)=CC(Cl)=CC3=NC=C2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (9)
  • (1)
Concentración 
  • (3)
  • (3)
Solvent or Matrix 
  • (2)
  • (2)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (6)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (9)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)