Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Quinoxyfen |
| CAS | 124495-18-7 |
| % máx. CAS | ≤ 100% |
| Densidad | 1.56 g/cm3 |
| Temperatura de inflamación | 100°C |
| Color | Beige |
| Punto de fusión | 106°C to 107.5°C |
| Sinónimo | (5,7-Dichloro-4-quinolyl) (4-fluorophenyl) ether |
| Peso molecular (g/mol) | 308.13 g/mol |
| Cantidad | 100 mg |
| Mostrar más |