Learn More
Quinoxifeno, TRC
Código de producto. 30133720
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133720 500 mg 500 miligramos
17967199 1 g 1 g
17994615 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133720 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCQ765500500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124495-18-7
Fórmula molecular C15 H8 Cl2 F N O
Peso molecular (g/mol) 308.13
Sinónimo 5,7-Dichloro-4-(4-fluorophenoxy)quinoline, Atlas, DE 795, Legend, Legend (fungicide), Legend Elios, Quinoxyfen, Quintec, Quintec 2SC, Quinoline, 5,7-dichloro-4-(4-fluorophenoxy)-
Nombre IUPAC 5,7-dicloro-4-(4-fluorofenoxi)quinolina
SMILES Fc1ccc(Oc2ccnc3cc(Cl)cc(Cl)c23)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinoxyfen
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H8Cl2FNO/c16-9-7-12(17)15-13(8-9)19-6-5-14(15)20-11-3-1-10(18)2-4-11/h1-8H
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.9967
Porcentaje de pureza >95%